Documenti fondamentali
MAT047028692
Matrix Scientific
But-2-ynyl-cyclohexyl-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.25
Numero MDL:
P. eboll.
105-106/12 Torr
Densità
0.89/20
Iupac Name
N-(2-butynyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C10H17N/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1H3
InChI
AMTIWUUGQBIURS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009891.html
Boiling point
105-106/12 Torr
Densità
0.89/20
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009891.html