Documenti
MAT047028343
Matrix Scientific
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,2-tetrafluoro-butane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.98
Numero MDL:
P. eboll.
110
Densità
1.96
Iupac Name
1,1,1,2-tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane
Inchi Code
1S/C5H4F7I/c6-3(1-2-13,4(7,8)9)5(10,11)12/h1-2H2
InChI
NRVDKMYDLZBFEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001104.html
Boiling point
110
Densità
1.96
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001104.html