Documenti fondamentali
MAT047027651
Matrix Scientific
N-Methyl bromofluoroacetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.98
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-2-fluoro-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C3H5BrFNO/c1-6-3(7)2(4)5/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI
MINFGRMBJUDPPR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009024.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009024.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)