Documenti fondamentali
MAT047026811
Matrix Scientific
2-(1H-Benzoimidazol-2-ylsulfanyl)-butyric acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 250.73
1 G
CHF 353.07
SKU del venditore: 008485-500MG
CHF 250.73
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 250.73
1 G
CHF 353.07
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.29
Numero MDL:
SKU del venditore: 008485-500MG
CHF 250.73
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-2-9(10(14)15)16-11-12-7-5-3-4-6-8(7)13-11/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
PUNPYITWFHQFFX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008485.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008485.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)