Documenti fondamentali
MAT047026764
Matrix Scientific
[2-(Benzothiazol-2-ylamino)-5-oxo-4,5-dihydro-3H-imidazol-4-yl]-acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.3
Numero MDL:
Iupac Name
[2-((2E)-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylideneamino)-4-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H10N4O3S/c17-9(18)5-7-10(19)15-11(13-7)16-12-14-6-3-1-2-4-8(6)20-12/h1-4,19H,5H2,(H,17,18)(H2,13,14,15,16)
InChI
ZEKJDJIBSHTBRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008444.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008444.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)