MAT047026309
Matrix Scientific
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene
Scegli un formato
SKU del venditore: 008889-1G
CHF 106.52
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 008889-1G
CHF 106.52
Iupac Name
(2E)-1,4-dibromo-1,1,2,3,4,4-hexafluoro-2-butene
Inchi Code
1S/C4Br2F6/c5-3(9,10)1(7)2(8)4(6,11)12/b2-1+
InChI
BDJHSJLEJXRSSG-OWOJBTEDSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008889.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)