MAT047026046
Matrix Scientific
(4-Cyclohexyl-5-furan-2-yl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl-sulfanyl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
{[4-cyclohexyl-5-(2-furyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C14H17N3O3S/c18-12(19)9-21-14-16-15-13(11-7-4-8-20-11)17(14)10-5-2-1-3-6-10/h4,7-8,10H,1-3,5-6,9H2,(H,18,19)
InChI
KGAMZALMAUKYRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007832.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)