Documenti fondamentali
MAT047025067
Matrix Scientific
2,4-Bis(dimethylamino)pyrimidine-6-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 165.83
SKU del venditore: 006882-500MG
CHF 165.83
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 165.83
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 006882-500MG
CHF 165.83
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
164-168
Iupac Name
2,6-bis(dimethylamino)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14N4O2/c1-12(2)7-5-6(8(14)15)10-9(11-7)13(3)4/h5H,1-4H3,(H,14,15)
InChI
DWPRJVXKQCFURP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006882.html
Melting Point
164-168
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006882.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)