Documenti fondamentali
MAT047021941
Matrix Scientific
3-(Cyclooctylamino)propionitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.29
Numero MDL:
P. eboll.
124/1mm
Densità
0.95
Iupac Name
3-(cyclooctylamino)propanenitrile
Inchi Code
1S/C11H20N2/c12-9-6-10-13-11-7-4-2-1-3-5-8-11/h11,13H,1-8,10H2
InChI
PSEDZQTYVJRVRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/003118.html
Boiling point
124/1mm
Densità
0.95
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/003118.html