Documenti fondamentali
MAT047021174
Matrix Scientific
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.43
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
134-136
Iupac Name
1,2,4-trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Inchi Code
1S/C4H4Cl3F3/c5-2-1-3(6,8)4(7,9)10/h1-2H2
InChI
UTSMKNWCCZMNHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/003080.html
Boiling point
134-136
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/003080.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)