MANH042F5A96
Manchester Organics
4-Ethynyl-1H-pyrazole
About This Item
Iupac Name
4-ethynyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-6-7-4-5/h1,3-4H,(H,6,7)
InChI
UXZQDYUBSQMFIE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)