Documenti fondamentali
MAN998717865
Manchester Organics
[3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 110.02
1 G
CHF 165.22
2.5 G
CHF 310.12
SKU del venditore: P55536-500MG
CHF 110.02
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 110.02
1 G
CHF 165.22
2.5 G
CHF 310.12
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.37
Numero MDL:
SKU del venditore: P55536-500MG
CHF 110.02
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClF3O3/c9-5-1-4(8(13)14)2-6(3-5)15-7(10,11)12/h1-3,13-14H
InChI
IUVSALRMSIRKDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P55536
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)