Documenti fondamentali
MAN514346800
Manchester Organics
(3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)methanol
Scegli un formato
250 MG
CHF 158.32
1 G
CHF 257.68
SKU del venditore: F52584-250MG
CHF 158.32
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 158.32
1 G
CHF 257.68
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.06
Numero MDL:
SKU del venditore: F52584-250MG
CHF 158.32
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-iodoimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7IN2O/c9-7-4-10-8-3-6(5-12)1-2-11(7)8/h1-4,12H,5H2
InChI
WQBVGLDOOIGACS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/F52584
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)