Documenti fondamentali
MAN458950416
Manchester Organics
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropylamine tosylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.29
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-fluorocyclopropanamine 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8O3S.C3H6FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-2-1-3(2)5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-3H,1,5H2/t;2-,3+/m.0/s1
InChI
XUWZMHVPMZXIRU-LMLSDSMGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/T45396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)