Documenti fondamentali
MAN424071999
Manchester Organics
tert-butyl 4-chloro-2-morpholino-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-7-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.79
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-chloro-2-(4-morpholinyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19ClN4O3/c1-15(2,3)23-14(21)20-5-4-10-11(16)17-13(18-12(10)20)19-6-8-22-9-7-19/h4-5H,6-9H2,1-3H3
InChI
WXGLJIHPWSSLLQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P48015
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)