Documenti fondamentali
MAN412118847
Manchester Organics
Propyl methanesulfonate
Scegli un formato
5 G
CHF 75.52
10 G
CHF 96.22
SKU del venditore: S40933-5G
CHF 75.52
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 75.52
10 G
CHF 96.22
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.19
Numero MDL:
SKU del venditore: S40933-5G
CHF 75.52
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
propyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
InChI
DKORSYDQYFVQNS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S40933
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)