Documenti fondamentali
MAN412117254
Manchester Organics
(3R)-tetrahydropyran-3-amine hydrochloride
Scegli un formato
500 MG
CHF 110.02
1 G
CHF 158.32
2.5 G
CHF 303.22
SKU del venditore: P39160-500MG
CHF 110.02
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 110.02
1 G
CHF 158.32
2.5 G
CHF 303.22
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.61
Numero MDL:
SKU del venditore: P39160-500MG
CHF 110.02
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3R)-tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5H,1-4,6H2;1H/t5-;/m1./s1
InChI
RETPVBQTPDYSBS-NUBCRITNSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P39160
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)