Documenti fondamentali
MAN412115616
Manchester Organics
6-Chloro-N4-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
Scegli un formato
500 MG
CHF 89.32
1 G
CHF 123.82
2.5 G
CHF 206.62
SKU del venditore: D37195-500MG
CHF 89.32
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 89.32
1 G
CHF 123.82
2.5 G
CHF 206.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.59
Numero MDL:
SKU del venditore: D37195-500MG
CHF 89.32
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
6-chloro-N~4~-methyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C5H7ClN4/c1-8-5-3(7)4(6)9-2-10-5/h2H,7H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI
RIYBSFHJIOZYLD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D37195
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)