Documenti fondamentali
MAN412113378
Manchester Organics
5-Methyl-2-pyrimidin-2-yl benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-2-(2-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c1-8-3-4-9(10(7-8)12(15)16)11-13-5-2-6-14-11/h2-7H,1H3,(H,15,16)
InChI
WKBKHXGASBZRMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D34688
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)