Documenti fondamentali
MAN372906739
Manchester Organics
1-Chloro-7-methoxy-3-methyl-isoquinoline
Scegli un formato
500 MG
CHF 248.02
1 G
CHF 420.52
2.5 G
CHF 889.72
SKU del venditore: N27312-500MG
CHF 248.02
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 248.02
1 G
CHF 420.52
2.5 G
CHF 889.72
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.66
Numero MDL:
SKU del venditore: N27312-500MG
CHF 248.02
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-chloro-7-methoxy-3-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H10ClNO/c1-7-5-8-3-4-9(14-2)6-10(8)11(12)13-7/h3-6H,1-2H3
InChI
QNXXMSPGOLFCCV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N27312
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)