Documenti fondamentali
MAN372906327
Manchester Organics
Ethyl 2-isocyanatopropionate
Scegli un formato
1 G
CHF 96.22
5 G
CHF 206.62
SKU del venditore: Y26849-1G
CHF 96.22
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 96.22
5 G
CHF 206.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.14
Numero MDL:
SKU del venditore: Y26849-1G
CHF 96.22
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-3-10-6(9)5(2)7-4-8/h5H,3H2,1-2H3
InChI
PFIQRPNWLUAMOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y26849
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)