MAN372906239
Manchester Organics
Methyl 2-fluoropropionate
Scegli un formato
SKU del venditore: X26848-1G
CHF 96.22
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: X26848-1G
CHF 96.22
Iupac Name
methyl 2-fluoropropanoate
Inchi Code
1S/C4H7FO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChI
MHAIQPNJLRLFLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)