MAN372905206
Manchester Organics
10-Undecenyltrichlorosilane
Scegli un formato
SKU del venditore: L26103-1G
CHF 137.62
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: L26103-1G
CHF 137.62
Iupac Name
trichloro(10-undecenyl)silane
Inchi Code
1S/C11H21Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(12,13)14/h2H,1,3-11H2
InChI
KFFLNZJAHAUGLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)