Documenti fondamentali
MAN326367881
Manchester Organics
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
Scegli un formato
2.5 G
CHF 75.52
5 G
CHF 96.22
10 G
CHF 130.72
SKU del venditore: H22621-2.5G
CHF 75.52
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
CHF 75.52
5 G
CHF 96.22
10 G
CHF 130.72
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.59
Numero MDL:
SKU del venditore: H22621-2.5G
CHF 75.52
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(4-chloro-3-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClNO4/c9-6-2-1-5(4-8(11)12)3-7(6)10(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI
WUXCECMNMNJYSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H22621
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)