MAN326367841
Manchester Organics
(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
About This Item
Iupac Name
(2S)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C4H5F3O3/c1-3(10,2(8)9)4(5,6)7/h10H,1H3,(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI
CTGJACFEVDCYMC-VKHMYHEASA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/T15365
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)