Documenti fondamentali
MAN326367299
Manchester Organics
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.13
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H5F5O2/c10-5-3(1-2-4(15)16)6(11)8(13)9(14)7(5)12/h1-2H2,(H,15,16)
InChI
KBAMYOFXGBJADC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/K22055
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)