Documenti fondamentali
MAN326366812
Manchester Organics
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine
Scegli un formato
100 MG
CHF 75.52
250 MG
CHF 110.02
SKU del venditore: J21770-100MG
CHF 75.52
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 75.52
250 MG
CHF 110.02
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.11
Numero MDL:
SKU del venditore: J21770-100MG
CHF 75.52
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,4,6-trifluorophenyl)hydrazine
Inchi Code
1S/C6H5F3N2/c7-3-1-4(8)6(11-10)5(9)2-3/h1-2,11H,10H2
InChI
KSKADWHKCXNUAA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/J21770
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)