MAN238929565
Manchester Organics
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Scegli un formato
SKU del venditore: N19456-1G
CHF 165.22
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: N19456-1G
CHF 165.22
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Inchi Code
1S/C5HBrF3N/c6-4-2(7)1-3(8)5(9)10-4/h1H
InChI
GTOTXPOTRNIDLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)