Documenti fondamentali
MAN238929173
Manchester Organics
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
Scegli un formato
25 G
CHF 116.92
SKU del venditore: H14126-25G
CHF 116.92
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 116.92
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.07
Numero MDL:
SKU del venditore: H14126-25G
CHF 116.92
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-6(13(10,11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI
VUBHGNHDBFATNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H14126
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)