Documenti fondamentali
MAN182109481
Manchester Organics
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.01
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-6-1-4(15-8(11,12)13)2-7(10)5(6)3-14/h1-3H
InChI
OEMRSHNCSCRBQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P18793
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)