MAN182109158
Manchester Organics
1-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
1-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6ClF3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI
WGQGWJIUZVXRKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)