Documenti fondamentali
MAN182108531
Manchester Organics
2-Acetamido-6-methylpyridine
Scegli un formato
5 G
CHF 75.52
10 G
CHF 89.32
25 G
CHF 144.52
SKU del venditore: R18203-5G
CHF 75.52
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 75.52
10 G
CHF 89.32
25 G
CHF 144.52
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
SKU del venditore: R18203-5G
CHF 75.52
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(6-methyl-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-6-4-3-5-8(9-6)10-7(2)11/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11)
InChI
UEXYAZLLFZIXHN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R18203
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)