Documenti fondamentali
MAN182108509
Manchester Organics
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Scegli un formato
2.5 G
CHF 96.22
5 G
CHF 130.72
10 G
CHF 192.82
SKU del venditore: D18192-2.5G
CHF 96.22
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
CHF 96.22
5 G
CHF 130.72
10 G
CHF 192.82
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.13
Numero MDL:
SKU del venditore: D18192-2.5G
CHF 96.22
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3,4-difluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-6(4-11)2-3-7(9)8(5)10/h2-3H,1H3
InChI
LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D18192
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)