Documenti fondamentali
MAN182107415
Manchester Organics
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.57
Numero MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-3-5(6(7)9)4(2)10-8-3/h1-2H3
InChI
MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X17948
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)