Documenti fondamentali
LIFH999A5F61
Life Chemicals Inc.
{3-oxabicyclo[4.1.0]heptan-7-yl}methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero MDL:
Iupac Name
(3-oxabicyclo[4.1.0]heptan-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-3-6-5-1-2-9-4-7(5)6/h5-8H,1-4H2
InChI
VBTCOFGVPGTNNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)