Documenti fondamentali
LIFH999A5F4B
Life Chemicals Inc.
3-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 695.20
500 MG
CHF 1’069.60
1 G
CHF 1’458.30
2.5 G
CHF 2’876.60
5 G
CHF 4’293.60
10 G
CHF 6’107.10
SKU del venditore: F8887-7070-250MG
CHF 695.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 695.20
500 MG
CHF 1’069.60
1 G
CHF 1’458.30
2.5 G
CHF 2’876.60
5 G
CHF 4’293.60
10 G
CHF 6’107.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.63
Numero MDL:
SKU del venditore: F8887-7070-250MG
CHF 695.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)4-6-2-1-3-11-5-6;/h6,11H,1-5H2;1H
InChI
FELFHBLFTSQVEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)