Documenti fondamentali
LIFH98DE338D
Life Chemicals Inc.
3-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.61
Numero MDL:
Iupac Name
3-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3NO.ClH/c1-11-5(6(7,8)9)2-3-10-4-5;/h10H,2-4H2,1H3;1H
InChI
RVDAWVAMCGEYDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)