LIFH93CB08ED
Life Chemicals Inc.
5-(difluoromethoxy)benzene-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-(difluoromethoxy)isophthalic acid
Inchi Code
1S/C9H6F2O5/c10-9(11)16-6-2-4(7(12)13)1-5(3-6)8(14)15/h1-3,9H,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
GBCSQFWUQGHALI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)