LIFH3031A5DD
Life Chemicals Inc.
1,6-dioxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: F1900-9633-250MG
CHF 456.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F1900-9633-250MG
CHF 456.00
Iupac Name
1,6-dioxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c8-5-6-7(10-6)1-3-9-4-2-7/h6H,1-4H2
InChI
IPHRJNDSVHURSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)