Documenti fondamentali
LIFH22CC18A5
Life Chemicals Inc.
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]butanoic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 192.10
500 MG
CHF 268.80
1 G
CHF 367.60
2.5 G
CHF 695.20
5 G
CHF 1’022.80
SKU del venditore: F2167-9556-250MG
CHF 192.10
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 192.10
500 MG
CHF 268.80
1 G
CHF 367.60
2.5 G
CHF 695.20
5 G
CHF 1’022.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
Numero MDL:
SKU del venditore: F2167-9556-250MG
CHF 192.10
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2S/c11-8-3-5-9(6-4-8)14-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2,(H,12,13)
InChI
KSIOAHCIEIQBOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)