LIFH11AADBDF
Life Chemicals Inc.
2,3-dibromo-5-fluoropyridine-4-carbaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: F2173-1279-250MG
CHF 449.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F2173-1279-250MG
CHF 449.50
Iupac Name
2,3-dibromo-5-fluoroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H2Br2FNO/c7-5-3(2-11)4(9)1-10-6(5)8/h1-2H
InChI
XNHWTDNJARGUJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)