LIFH0CD45542
Life Chemicals Inc.
8-methyl-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Scegli un formato
SKU del venditore: F2147-3271-250MG
CHF 543.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F2147-3271-250MG
CHF 543.10
Iupac Name
8-methyl-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-10-6-5-9-8(7-10)3-2-4-8/h9H,2-7H2,1H3
InChI
HIBNUPZVTJUFHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)