LIFH03CD759B
Life Chemicals Inc.
2-chloro-10H-pyridazino[3,2-b]quinazolin-10-one
Scegli un formato
SKU del venditore: F0904-2072-250MG
CHF 224.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F0904-2072-250MG
CHF 224.60
Iupac Name
2-chloro-10H-pyridazino[6,1-b]quinazolin-10-one
Inchi Code
1S/C11H6ClN3O/c12-9-5-6-10-13-8-4-2-1-3-7(8)11(16)15(10)14-9/h1-6H
InChI
HLPUHRDKWNPCCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)