Documenti fondamentali
LIFH03B69E56
Life Chemicals Inc.
2-chloro-4,5,6-trimethylpyridine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 554.80
500 MG
CHF 877.20
1 G
CHF 1’328.30
2.5 G
CHF 2’731.00
5 G
CHF 3’521.40
SKU del venditore: F1957-0449-250MG
CHF 554.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 554.80
500 MG
CHF 877.20
1 G
CHF 1’328.30
2.5 G
CHF 2’731.00
5 G
CHF 3’521.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.64
Numero MDL:
SKU del venditore: F1957-0449-250MG
CHF 554.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4,5,6-trimethylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-4-5(2)7(9(12)13)8(10)11-6(4)3/h1-3H3,(H,12,13)
InChI
WNCIRSTWZOIGBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)