Documenti fondamentali
LIFH03B69E3D
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-(3-cyclopropyl-6-oxopyridazin-1(6H)-yl)acetate
Scegli un formato
250 MG
CHF 305.20
500 MG
CHF 513.20
SKU del venditore: F1967-2563-250MG
CHF 305.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 305.20
500 MG
CHF 513.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
SKU del venditore: F1967-2563-250MG
CHF 305.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(3-cyclopropylidene-6-oxo-3,6-dihydropyridazin-1(2H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-2-16-11(15)7-13-10(14)6-5-9(12-13)8-3-4-8/h5-6,12H,2-4,7H2,1H3
InChI
UBPZLISHIVWMGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)