Documenti fondamentali
LIFH03B69E2B
Life Chemicals Inc.
3-(cyclopropylmethoxy)isonicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(cyclopropylmethoxy)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c11-5-9-3-4-12-6-10(9)13-7-8-1-2-8/h3-4,6,8H,1-2,7H2
InChI
LQDSKXFUYHWVDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)