Documenti fondamentali
LIFH03B69CD1
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.06
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-11-12(6-7)8-1-3-10-4-2-8/h1-6H
InChI
OMMHWBMJGFPIOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)