Documenti fondamentali
LIFH03B69CB4
Life Chemicals Inc.
2-hydrazinyl-4-methyl-6-(prop-2-yn-1-yloxy)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-hydrazinyl-4-methyl-6-(prop-2-yn-1-yloxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H10N4O/c1-3-4-13-7-5-6(2)10-8(11-7)12-9/h1,5H,4,9H2,2H3,(H,10,11,12)
InChI
DPYUOJNYZGPMQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)