Documenti fondamentali
LIF948329726
Life Chemicals Inc.
1-(6-methylpyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 502.80
500 MG
CHF 765.40
1 G
CHF 1’038.40
2.5 G
CHF 2’035.50
5 G
CHF 3’033.90
10 G
CHF 4’317.00
SKU del venditore: F1967-9988-250MG
CHF 502.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 502.80
500 MG
CHF 765.40
1 G
CHF 1’038.40
2.5 G
CHF 2’035.50
5 G
CHF 3’033.90
10 G
CHF 4’317.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.08
Numero MDL:
SKU del venditore: F1967-9988-250MG
CHF 502.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-methylpyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-5-2-6(3-7)9-4-8-5;;/h2,4H,3,7H2,1H3;2*1H
InChI
BHFNWAOBAAAKGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)