LIF947290515
Life Chemicals Inc.
4,6-dichloro-2-(propan-2-yl)pyrimidine
Scegli un formato
SKU del venditore: F8883-4400-250MG
CHF 88.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F8883-4400-250MG
CHF 88.10
Iupac Name
4,6-dichloro-2-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2/c1-4(2)7-10-5(8)3-6(9)11-7/h3-4H,1-2H3
InChI
GZRKQOQFSXBYTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)